Documentos Principais
R03055
Sigma-Aldrich
Giemsa Stain
Giemsa Stain
Polychromatic stain used primarily to stain blood cells and bone marrow specimens
Sinônimo(s):
Hematology Stain
About This Item
Código UNSPSC:
41116121
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de transição
flash point 12 °C
λmax
527 nm (Eosin)
631 nm (Azure)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Giemsa stain is a mixture of polychromed methylene blue, azure, and eosin.
Aplicação
Giemsa stain has been used for the staining of cells and blood films. It is a versatile differential stain that is widely used in hematology for blood and bone marrow specimens, clinical cytology specimens, bacteriology, histological biopsies, and tumor samples.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
12 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review