Documentos Principais
PR0G00002
Milli-Q
Pacote de pré-tratamento Progard® 2 (longo)
Progard® Pretreatment Pack
Protects the reverse osmosis (RO) membrane from hard water components
Sinônimo(s):
Pacote de pré-tratamento Progard®
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
composição
polyphosphate, activated carbon and 0.5 μm depth filter.
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Progard®
Altura
39.5 cm (15.5 in.)
resíduo de carbono orgânico total (TOC)
<2000 ppb
resíduo halogenado
<3 ppm (Cl2)
compatibilidade
for use with AFS® (1999-2012)
for use with Direct-Q® (1997-2010)
for use with Elix® (1997-2008)
for use with RiOs (1997-2012)
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
O pacote de pré-tratamento Progard® 2 foi projetado para pré-tratar a água pela remoção de partículas grandes, compostos orgânicos e cloro livre da água de torneira. Isso protege a membrana de osmose reversa (OR) contra incrustação mineral, colmatação orgânica e oxidação por cloro. O pacote de pré-tratamento Progard® 2 garante a otimização da vida útil e do desempenho do seu sistema. Projetado para uso com os sistemas de purificação de água AFS®, Direct-Q® Elix® e RiOs 5/8/16. A substituição de consumíveis, quando solicitada pelo sistema, é fundamental para manter o desempenho do sistema dentro das especificações.
Aplicação
Remoção de componentes orgânicos, cloro livre, partículas e coloides da água de torneira para proteção ideal da membrana de OR.
Características e benefícios
  • O pacote de pré-tratamento Progard® 2 é feito de polipropileno e EPDM.
  • Adequado para alimentação com água de torneira com índice de densidade de sedimentos (SDI) < 12, Cl2 < 3 ppm e TOC < 2000 ppb.
  • Os meios de carvão ativado natural apresentam uma grande área de superfície e uma alta cinética de adsorção, tolerando água de alimentação contendo até 3 ppm de cloro e 2000 ppb de TOC.
  • Os meios de filtro de profundidade apresentam uma retenção otimizada e de alta capacidade, tolerando água de alimentação com SDI de até 12.
  • Inclui polifosfato, selecionado especificamente para evitar incrustações sem liberar íons.
Informações legais
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  2. How are consumables changed?
    1 answer
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Helpful?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  4. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  5. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  6. Can consumables be opened and refilled?
    1 answer
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Helpful?
  7. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Helpful?
  8. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Helpful?
  9. What is the consumables delivery time?
    1 answer
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. N-6964 KORSSUND, NORWAY
    • Reviews 3
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Spare part swiftly despatched
    Rapidly delivered, well functioning on Elix 3, mebrane water manufactured again.