Documentos
PR0G000S2
Milli-Q
Pacote de pré-tratamento Progard® S2 (longo)
Long, Protects the reverse osmosis (RO) membrane from hard water components
Sinônimo(s):
Pacote de pré-tratamento Progard® S
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Materiais
EPDM rubber
polypropylene
Nível de qualidade
Características
Optimal protection of Reverse Osmosis (RO) membrane, optimized system lifetime and performance. Removal of large particles, organic compounds and free chlorine from feed water with a silt density index (SDI) up to 12.
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Progard®
Altura
39.5 cm (15.5 in.)
resíduo de carbono orgânico total (TOC)
<2000 ppb
resíduo halogenado
<3 ppm (Cl2)
compatibilidade
for use with Direct-Q® (1997-2010)
for use with Elix® (1997-2008)
for use with RiOs (1997-2012)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O pacote de pré-tratamento Progard® S2 foi projetado para pré-tratar água por meio da remoção de partículas grandes, compostos orgânicos e cloro livre da água de torneira. Isso protege a membrana de osmose reversa (OR) contra incrustação mineral, colmatação orgânica e oxidação por cloro.
O pacote de pré-tratamento Progard® S2 garante a otimização da vida útil e do desempenho do seu sistema.
A substituição de consumíveis, quando solicitada pelo sistema, é fundamental para manter o desempenho do sistema dentro das especificações.
Projetado para uso com os sistemas de purificação de água Direct-Q®, Elix® e RiOs 5/8/16.
Aplicação
Remoção de compostos orgânicos, cloro livre e partículas da água de torneira para proteger a membrana de OR.
Características e benefícios
  • O pacote de pré-tratamento Progard® S2 é fabricado com polipropileno e EPDM.
  • Adequado para alimentação com água de torneira com índice de densidade de sedimentos (SDI) < 12, Cl2 < 3 ppm e TOC < 2000 ppb.
  • Os meios de carvão ativado natural apresentam uma grande área de superfície e uma alta cinética de adsorção, tolerando água de alimentação contendo até 3 ppm de cloro e 2000 ppb de TOC.
  • Para evitar a proliferação de bactérias, o carvão ativado natural designado foi impregnado com prata, um agente bacteriostático comprovado.
  • Os meios de filtro de profundidade apresentam uma retenção otimizada e de alta capacidade, tolerando água de alimentação com SDI de até 12.
  • Inclui polifosfato, selecionado especificamente para evitar incrustações sem liberar íons.
Informações legais
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany