Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
Selecione um tamanho
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
Quality Segment
material
polyethersulfone filter, styrene-acrylonitrile (SAN) housing
sterility
non-sterile
feature
removal of particulates and bacteria
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Millipak®
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm pore size
compatibility
for use with Direct-Q® UV, for use with Direct-Q®, for use with Milli-Q® Academic, for use with Milli-Q® Biocel, for use with Milli-Q® Element, for use with Milli-Q® Gradient, for use with Milli-Q® Synthesis, for use with Synergy® UV, for use with Synergy®
shipped in
ambient
General description
Application
Features and Benefits
- A unidade foi projetada como uma barreira segura e eficiente contra particulados e bactérias.
- Os poros cônicos da membrana permitem uma taxa de vazão alta em uma pressão diferencial baixa.
- A membrana, o material da armação e os processos de produção foram selecionados para reduzir a liberação de extraíveis orgânicos e inorgânicos.
- A membrana é sustentada por um disco de plástico rígido com canais, o que garante alta vazão de água e resistência a variações de pressão sem o risco de ruptura da membrana.
- Conecta-se à saída do ponto de fornecimento de água, como os PODs dos sistemas de purificação de água Milli-Q®.
- A campana protetora protege contra a intrusão de contaminantes bacterianos do ar durante a dispensação.
- Manutenção descomplicada: o filtro é encaixado e trocado com facilidade.
- Não estéril. Fornecido hermeticamente fechado, com seu certificado de qualidade.
Other Notes
- Retenção de organismos: Microrganismos
- Modo de ação: Filtração
- Aplicação: Análises laboratoriais gerais
- Uso pretendido: Purificação de água
- Instruções de uso: Esse item fornece água filtrada através de membranas de grau esterilizante de 0,22 μm. Consulte a seção do equipamento do sistema do guia do usuário Usando o sistema (disponível na chave USB da caixa do sistema).
- Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
- Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Legal Information
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| description 0.22 µm membrane filter to remove particulates and bacteria at the point of dispense of Direct-Q, Synergy® and Milli-Q® Academic/Biocel/Element/Synthesis/Gradient systems. | description 0.22 μm membrane filter to remove particulates and bacteria at the point of dispense of Milli-Q® IQ/IX/EQ 7 water systems. | description Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 1/4 in. NPT Outlet: 1/4 in. NPT | description Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 1/4 in. NPTM Outlet: 1/4 in. Stepped Hose Barb with Bell |
| compatibility for use with Direct-Q®, for use with Direct-Q® UV, for use with Milli-Q® Academic, for use with Milli-Q® Biocel, for use with Milli-Q® Synthesis, for use with Synergy® UV, for use with Milli-Q® Gradient, for use with Milli-Q® Element | compatibility for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® IQ 7015 | compatibility for use with AFS® | compatibility for use with Milli-Q® Synthesis, for use with Milli-Q® Biocel, for use with Milli-Q® Gradient, for use with Alpha-Q, for use with Milli-Q® Academic, for use with Milli-Q® Element, for use with Milli-DI®, for use with Milli-Q® Direct, for use with Milli-Q® Advantage A10, for use with Milli-Q® Plus, for use with Milli-Q® Reference |
| pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size |
| manufacturer/tradename Millipak® | manufacturer/tradename Millipak® | manufacturer/tradename Millipak® | manufacturer/tradename Millipak® |
| packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 2 units |
| material polyethersulfone filter, styrene-acrylonitrile (SAN) housing | material polyethersulfone filter | material PVDF membrane | material PVDF membrane |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtro Millipak® Express 20
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
-
What are the storage conditions for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How are consumables changed?
1 answer-
To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
Helpful?
-
-
How can I know which consumables can be used with my system?
1 answer-
To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
Helpful?
-
-
What steps are you taking towards improved sustainability?
1 answer-
Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
Helpful?
-
-
Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
1 answer-
It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
Helpful?
-
-
Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
1 answer-
Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
Helpful?
-
-
What is the consumables delivery time?
1 answer-
Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
Helpful?
-
-
If I have a final filter that I use only occasionally (e.g., Biopak®) and have another filter (e.g. Millipak®) that I most of the time, can I keep the 'occasional-use' filter for use again at a later time?
1 answer-
It is not possible to re-use a filter that has been used and then removed because air intake during replacement creates an airlock and blocks water passing through the filter. If you regularly need two different filters, we recommend using two POD dispensers.
Helpful?
-
-
How frequently do the various consumables need to be changed?
1 answer-
The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
Helpful?
-
-
Can consumables be opened and refilled?
1 answer-
Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.