Documentos Principais
CP2ALLREST
Milli-Q
Cartucho Q-Gard® A
Polishing cartridge for AFS® 8/16 and AFS® 8D/16D systems
Sinônimo(s):
Cartucho de purificação Q-Gard®
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Características
Guarantee water quality; Virgin ion-exchange resins for ion removal; Ensure compliance with system specifications
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Q-Gard®
técnica(s)
ion chromatography: suitable
compatibilidade
for use with AFS®
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
O cartucho Q-Gard® A é um cartucho de polimento com resinas de troca iônica virgens para uso com os sistemas AFS® 8/16, AFS® 8D/16D e AFS® Essential. Este cartucho foi projetado para produzir água de alta resistividade a partir de meios de purificação cuidadosamente selecionados.
Aplicação
O cartucho Q-Gard® A foi projetado para remover contaminantes iônicos abaixo de níveis de traço para corresponder à qualidade de água necessária para as suas aplicações.
Características e benefícios
  • Garante a qualidade da água.
  • Garante a conformidade com as especificações do sistema.
  • Emprega tecnologia de troca iônica para purificação da água.
  • Etiqueta e-Sure com tecnologia RFID para fins de segurança e arquivamento automático dos parâmetros da embalagem.
Informações legais
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  2. How are consumables changed?
    1 answer
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Helpful?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  4. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  5. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  6. What is the consumables delivery time?
    1 answer
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
      Helpful?
  7. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Helpful?
  8. Can consumables be opened and refilled?
    1 answer
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Helpful?
  9. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.