•The replacement part for a MPGL04GK2 is item number MPGL04001, which is the non-sterilized version of this filter.
• Apart from this, there does not seem to be a direct replacement.
• Note that MPGL04001 is autoclavable and can withstand up to 3 cycles of autoclaving for 90 minutes at 123°C.
MPGL04GK2
Filtro Millipak® 40 Gamma Gold
Sterile 0.22 μm membrane filter for particulate-free and bacteria-free water at the point of dispense, For use with Alpha-Q, Milli-DI® and Milli-Q® Academic / Biocel / Element / Synthesis / Plus / Gradient systems
Sinônimo(s):
Filtro Millipak® Gold
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PVDF membrane
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
linha de produto
EMPROVE® Filter
Características
hydrophilic
embalagem
pkg of 2 units
fabricante/nome comercial
Millipak®
Parâmetros
0.35 bar max. differential pressure at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure at 80 °C (Forward)
4.1 bar max. differential pressure at 25 °C (Forward)
5.2 bar max. inlet pressure at 25 °C
diâm. conexão de entrada
1/4 in.
diam. conexão de saída
1/4 in.
Impurezas
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíveis gravimétricos
≤1.5 mg/device
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.22 μm pore size
conector
male NPT inlet connection
outlet stepped hose barb (with bell)
compatibilidade
for use with Alpha-Q
for use with Milli-DI®
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Element
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Plus
for use with Milli-Q® Reference
for use with Milli-Q® Synthesis
Condições de expedição
ambient
Aplicação
Características e benefícios
- Os filtros de membrana Millipak® são feitos de membranas de PVDF Durapore® para fornecer altas taxas de vazão e rendimento, baixo teor de extraíveis e ampla compatibilidade química.
- Irradiados com radiação gama para maior controle bacteriano.
- A membrana é sustentada por um disco de plástico rígido com canais, o que garante alta vazão de água e resistência a variações de pressão, sem o risco de ruptura da membrana.
- Os filtros de membrana Millipak® usam o exclusivo design ordenado de discos empilhados, minimizando o volume retido e a descamação de partículas.
- Conecta-se à saída do ponto de fornecimento de água, como os PODs dos sistemas de purificação de água Milli-Q®. A campana protetora protege contra a intrusão de contaminantes bacterianos do ar durante a dispensação.
- A campana protetora protege contra a intrusão de contaminantes bacterianos do ar durante a dispensação.
- Manutenção descomplicada: o filtro é encaixado e trocado com facilidade.
- Configuração do dispositivo: Cápsula Gamma Gold.
- Unidade estéril.
- Fornecido hermeticamente fechado, com seu certificado de qualidade.
Outras notas
- Retenção de organismos: Microrganismos
- Modo de ação: Filtração
- Aplicação: Análises laboratoriais gerais
- Uso pretendido: Purificação de água
- Instruções de uso: Esse item fornece água filtrada através de membranas de grau esterilizante de 0,22 μm. Consulte a seção “Usando o sistema” do guia do usuário dos equipamentos do sistema (disponível na chave USB da caixa do sistema)
- Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
- Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Nota de preparo
Nota de análise
As amostras foram quantitativamente retentoras de uma concentração de contaminação com Brevundimonas diminuta mínima de 1 x 10⁷ UFC/cm² usando a metodologia ASTM® F838.
Os clientes também visualizaram
-
Is there an alternative to MPGL04GK2? We change filters every 3 months.
1 answer-