Documentos Principais
MXSMBPA48
Millipore
Milliflex Cassette prefilled with Baird Parker Agar
Baird Parker Agar, for Staphylococcus spp., pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Formulário
plate (pre-poured agar)
prazo de validade
6 mo.
Características
ready-to-use
embalagem
cassette of 10 mL
pack of 48 tests
fabricante/nome comercial
Milliflex®
cor
opalescent yellow-brown
entrada
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
pH
6.8±0.2 (25.0 °C)
aplicação(ões)
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidade
for use with Milliflex®
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Staphylococcus spp.
Meio de cultura
Baird Parker
Nota de análise
QC organisms
S. aureus (ATCC 6538)
E. coli (ATCC 25922)
P. mirabilis (ATCC 12453)
Target Microorganisms: Staphylococcus species
Typical S. aureus colonies are black. If other microorganisms grow, colonies are white to brown
Informações legais
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2