Merck
Pular para
MXSMCSD48
Ágar Sabouraud Dextrose
Sabouraud Dextrose Agar, for yeasts, for molds, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing, Replacement item for MMSMCSD48.
Sinônimo(s):
Cassetes de mídia pré-carregados Milliflex®
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NA.74
eCl@ss:
32160801
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
agency
EP, USP, JP
Quality Segment
sterility
aseptically filled
form
plate (pre-poured agar)
shelf life
12 mo.
feature
ready-to-use
packaging
cassette of 10 mL, pack of 48 tests
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
color
light ambermedium, slightly opalescent with no significant precipitate
input
sample type beer
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
pH
5.6±0.2 (25.0 °C)
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with Milliflex Oasis® System
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), molds, yeasts
General description
O cassete Milliflex® é um meio à base de ágar pronto para uso com o sistema Milliflex® ou Milliflex Oasis® para testes de biocarga convenientes, rápidos e confiáveis. O cassete de ágar já preenchido ajuda a otimizar o fluxo de trabalho de testes de contaminação microbiana com garantia de qualidade e evitando riscos de contaminação exógena. Cada placa é um conjunto de 3 peças contendo aproximadamente 10 ml de meio. O ágar dextrose Sabouraud contém produtos da digestão de tecidos animais (peptonas) que fornecem uma fonte nutritiva de aminoácidos e compostos nitrogenados para o crescimento de fungos e leveduras. Glicose é adicionada como fonte de energia e de carbono. O pH baixo favorece o crescimento fúngico.
Application
O cassete Milliflex® já preenchido com ágar dextrose Sabouraud é usado em testes de biocarga e análise microbiológica geral da água, especialmente de água de alta pureza (para eletrônicos, osmose reversa (OR), destilada ou purificada). É amplamente utilizado nos setores farmacêutico, cosmético e cervejeiro.
Features and Benefits
Temperatura de incubação: 20–25 °C
Tempo de incubação: 120–168 h
Packaging
48 unidades por caixa no cassete de plástico
Preparation Note
Dextrose Sabouraud
Analysis Note
Leveduras produzem colônias brancas cremosas. Bolores têm textura áspera e/ou filamentosa. Bactérias capazes de crescimento produzem colônias de transparentes a brancas
Microrganismos-alvo: Leveduras e bolores
Organismos para CQ
C. albicans (ATCC 10231)
S. cerevisiae (ATCC 7754)
A. niger (ATCC 16404)
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ágar Sabouraud Dextrose
Classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. MXSMCSP48Millipore Milliflex® Pre-filled Media Cassettes, can they be used for air sampling by exposing them for 5 to 15 minutes, and then closing and incubating at at the recommended temperature?
    1 answer
    1. The Milliflex pre-filled agar cassettes, part number MXSMCSP48 as well as the other cassettes,  are not appropriate for use in passive air monitoring.