Merck
Pular para
MXSMEND48
Ágar m-Endo LES
m-Endo LES Agar, for coliforms, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
Sinônimo(s):
Cassetes de mídia pré-carregados Milliflex®
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NA.74
eCl@ss:
32160801
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
agency
USP International standards
Quality Segment
sterility
aseptically filled
form
plate (pre-poured agar)
shelf life
6 mo.
feature
ready-to-use
packaging
cassette of 10 mL, pack of 48 tests
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
storage condition
protect from light (right side up)
color
slightly opalescent rose
input
sample type cosmetics
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
pH
7.2±0.2 (25.0 °C)
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with Milliflex Oasis® System
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), coliforms
General description
O cassete Milliflex® consiste de meios à base de ágar prontos para uso, para serem usados com o sistema Milliflex® ou Milliflex Oasis® para testes de biocarga convenientes, rápidos e confiáveis. O cassete de ágar pré-preenchido ajuda a otimizar o fluxo de trabalho de testes de contaminação microbiana com garantia de qualidade e evitando riscos de contaminação exógena. Cada placa é um conjunto de 3 peças contendo aproximadamente 10 ml de meio. O ágar m-Endo LES é um meio seletivo para detecção de coliformes totais em água potável. O lauril sulfato de sódio e o desoxicolato de sódio são inibidores de bactérias gram-positivas, a fucsina básica é um indicador de pH, o sulfito de sódio é adicionado para descolorir a solução de fucsina básica e o aditivo de etanol aumenta a natureza antibacteriana da formulação. As bactérias fermentadoras de lactose produzem acetaldeído, que reage com o sulfito de sódio e a fucsina para formar colônias vermelhas. O desenvolvimento de um brilho metálico ocorre quando o organismo produz aldeídos com a rápida fermentação da lactose. O brilho é suprimido se o inóculo é muito pesado.
Application
O cassete Milliflex® pré-cheio com ágar m-Endo LES é usado em testes de biocarga e análise microbiológica geral de água, água residual e laticínios. É amplamente utilizado nos setores farmacêutico, cosmético e cervejeiro.
Preparation Note
m-Endo LES
Analysis Note
As colônias de coliformes têm aspecto vermelho escuro, com um nítido brilho verde metálico
Microrganismos-alvo: Espécies de coliformes
Organismos para CQ
E. coli (ATCC 25922)
P. aeruginosa (ATCC 9027)
E. aerogenes (ATCC 49701)
S. aureus (ATCC 6538) como controle negativo
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
MXSMCSP48MXSMCMC24MXSMKFS48
description
m-Endo LES Agar, for coliforms, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
description
Sabouraud Dextrose Agar, Chloramphenicol, for yeasts, for molds, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
description
MacConkey Agar, for lactose-fermenting bacteria, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
description
KF Streptococcus Agar, for fecal bacteria: Streptococcus spp., pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), coliforms
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), yeasts, molds
suitability
coliforms, suitable for (suitable for solid cultivation), lactose-fermenting bacteria
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), fecal bacteria: Streptococcus spp.
form
plate (pre-poured agar)
form
plate (pre-poured agar)
form
plate (pre-poured agar)
form
plate (pre-poured agar)
agency
USP International standards
agency
International standards
agency
International standards
agency
International standards
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
application(s)
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring, bioburden testing
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing, cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring, bioburden testing
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ágar m-Endo LES
Classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)