MIXJ500L102LA
Transportador Misturador Mobius® 500L
jacketed with load cells and ASME coded
Sinônimo(s):
Mobius® 500L mixer carrier, jacketed with load cells and ASME coded
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Nível de qualidade
Parâmetros
4-40 °C temperature
Altura
166.1 cm (65.4 in.)
Largura
116.2 cm (45.8 in.)
depth
104.8 cm (41.3 in.)
peso
374 kg (825 lb)
Categorias relacionadas
Informações legais
acessório