Documentos Principais
1.46552
Millipore
Ágar tríptico de soja
Lecithin, Tween®, ICR plus with lockable lid, plate diam. 55 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for air monitoring
Sinônimo(s):
Ágar de soja triptona - Placas de contato prontas para uso, TSA, Ágar CASO, Ágar de digestão da caseína de soja, Ágar de soja tríptica com lecitina e tween, ágar digestivo de soja e caseína com neutralizador
About This Item
Código UNSPSC:
41106231
NACRES:
NA.74
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polystyrene plate
Nível de qualidade
Agency
EP
USP
esterilidade
sterile; γ-irradiated
Formulário
plate
Características
ready-to-use
composição
Lecithin
Tween®
embalagem
pkg of 10 plates Triple packed
box of 20 ea
box of 200 ea
condição de armazenamento
protect from light (Tightly closed. Dry)
diâmetro da placa
55 mm
cor
light yellow
pH
7.3 ( in H2O)
aplicação(ões)
air monitoring
pharmaceutical
compatibilidade
stand alone
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
bacteria
fungi
molds
yeasts
Descrição geral
O ágar tríptico de soja por contato + LT – ICR+ foi projetado para a determinação da contagem total de microrganismos aeróbios e anaeróbios em superfícies secas e higienizadas e em pessoal em salas limpas e isoladores. Ele é um meio complexo para cultivo e isolamento de uma ampla gama de bactérias, leveduras e bolores. A formulação do meio digerido de caseína-soja contém uma combinação de peptonas de caseína e soja, a qual fornecem nitrogênio orgânico, principalmente aminoácidos e peptídeos de cadeia mais longa. O meio é suplementado com neutralizadores, como lecitina e polissorbato 80 (Tween®), e piruvato para inativar possíveis resíduos de desinfetantes em superfícies secas. Além disso, as placas ICRplus (plus ou “+”) são fornecidas com uma tampa que pode ser travada para transporte seguro após amostragem, sem o risco de perder a tampa. As placas ICRplus são adequadas para incubação aeróbia e anaeróbia colocando a tampa na posição fechada para incubação aeróbia e na posição vent para incubação anaeróbia.
Aplicação
O ágar tríptico de soja (TSA, ágar digerido de caseína-soja) é um meio complexo para cultivo e isolamento de uma ampla gama de bactérias, leveduras e bolores. O meio tem aplicação no monitoramento ambiental, determinando a contagem total de microrganismos aeróbios em superfícies secas e higienizadas, e de pessoal em isoladores e salas limpas.
Informações legais
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Conteúdo relacionado
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators
Questions
  1. How long is recommended that the plates can stay out of refrigeration before they are unusable, before returning to refridgeration?
    1 answer
    1. The product can be used for sampling until the expiry date if stored upright, protected from light and
      properly sealed at +15 °C to +25 °C. Condensation can be prevented by avoiding quick temperature shifts and mechanical stress. The testing procedures as described on the Certificate of Analysis can be started up to the expiry date printed on the label.
      For more information please view the data sheets available for this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/445/632/tn4342en-ms.pdf
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/350/078/fl5868en-ms.pdf