Documentos Principais
MIX0500L104
Millipore
Mobius® MIX500L control box unit, 230 V
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
entrada CA/CC
230 V AC (single phase)
230 V, 50 - 60 Hz
Nível de qualidade
Materiais
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
Parâmetros
55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
Altura
54.3 cm (21.4 in.)
Largura
61 cm (24 in.)
cabo C
250 cm (98.4 in.)
Profundidade
21 cm (8.3 in.)
peso
23 kg (51 lb)
conector
connector (separate types for each country)
compatibilidade
for use with MOBIUS® MIX500
Especificações
IP Class 65. Cabinets are CE classified
Informações legais
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Saiba mais sobre os benefícios uma assinatura do Programa Emprove® pode fornecer
Por que esses documentos não estão disponíveis?
Os dossiês Emprove® contêm informações destinadas a auxiliar no processo de registro e nas atividades de avaliação de risco dos produtores de fármacos e contêm informações confidenciais. Por favor, entre em contato conosco se desejar ter acesso.