Documentos Principais
MXRJ2000TLA
Millipore
Mobius® 2000 L Power MIX carrier w/ temp sensor, load cells, ASME
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
304 stainless steel caster(s)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Nível de qualidade
Parâmetros
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
Altura
133.2 in. (3384 mm) , with hoist
3384 mm
86.7 in. (2100 mm) , without hoist
86.7 in. (2100 mm) , without hoist
133.2 in (3384 mm) with hoist
867 mm
Largura
63.75 in. (1619.3 mm)
peso
953 kg
Informações legais
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany