About This Item
Código UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Produtos recomendados
Parâmetros
4-30 °C temperature
Nível de qualidade
Altura
15.2 cm (6 in.)
Largura
8.3 cm (3.25 in.)
cabo C
130 cm (51.18 in.)
Profundidade
3.6 cm (1.4 in.)
peso
0.25 kg (8.81 oz)
conector
Hummel connector (IP67)
compatibilidade
for use with MOBIUS® MIX100
for use with MOBIUS® MIX200
for use with MOBIUS® MIX500
Categorias relacionadas
Especificações
Classe IP 67
Informações legais
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany