MFHV00025
Milliflip™-HV Non-sterile Vacuum-driven PVDF Filter Unit
Nonsterile, 50 mL process volume, 0.45 µm pore size, PVDF membrane
Sinônimo(s):
PVDF nonsterile filter unit, tube top vacuum filter
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PVDF filter membrane
acrylic housing
polypropylene
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Características
holdup volume 0.6 mL
hydrophilic
embalagem
pack of 25 ea
Parâmetros
max. temp. at 45 °C
técnica(s)
vacuum filtration: suitable
Altura
138 mm
capacidade
50 mL
Diâmetro
6.4 cm
diâmetro do filtro
4 cm
área de filtração
7 cm2
capacidade do funil
50 mL
matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.45 μm pore size
conector
double lead thread inlet (with vacuum port)
double lead thread inlet for 50 mL centrifuge tube