Documentos
WP6111560
Millipore
Bomba química, 115 V/60 Hz
Sinônimo(s):
Laboratory vacuum pump
About This Item
Código UNSPSC:
41105101
eCl@ss:
32012303
NACRES:
NB.24
entrada CA/CC
115 V, 60 Hz
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
  • A bomba química é ideal para uso em aplicações de ciências biológicas, ambientais e industriais.
  • Apresenta uma cabeça quimicamente resistente e um diafragma ideal para uso com produtos químicos corrosivos e solventes.
  • Resistente a umidade e vapores de solventes
  • Inclui 70 cm de tubulação de 1/4 de polegada e um filtro Millex® FA50 para proteção contra umidade em linha.
  • Reguladores de vácuo e de pressão de ajuste fácil com manômetros individuais.
  • Design portátil para movimentação fácil entre estações de trabalho.
Aplicação
Fonte de vácuo para os suportes de filtro, coletores e dispositivos, incluindo o sistema de filtração Samplicity®, Sistema SNAP d.i.® 2.0, Coletor de filtração Multiscreen®HTS e filtros Stericup®.
Princípio
Vácuo
Informações legais
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SNAP id is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Artigos
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
Protocolos
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.
Conteúdo relacionado
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.