MABT528-AF488
Anti-Connexin 43 Antibody, CT Antibody, clone 1C5.1 Antibody, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone 1C5.1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinônimo(s):
Gap junction alpha-1 protein, Cx43, Gap junction 43 kDa heart protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1C5.1, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GJA1(2697)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Connexin 43 in HeLa cells.
Descrição-alvo
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2