MABN2643
Anti-RAPGEF1 (C3G) Antibody, clone 3F6
Sinônimo(s):
Rap guanine nucleotide exchange factor 1;CRK SH3-binding GNRP;Guanine nucleotide-releasing factor 2;Protein C3G
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3F6, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 120.55 kDa
observed mol wt ~75 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
monkey, rat, human, mouse
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
Internal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RAPGEF1(2889)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in HEK293 cells transfected with GFP-Crk-binding region (CBR).
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected RAPGEF1 in HEK293 cells transfected with GFP- Crk-binding region (CBR), but not in cells without GFP-CBR transfection.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected RapGEF1 in Immunocytochemistry application (Begum, Z., et al. (2018). Mol Biol Rep. 45(6):1809-1819).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated RapGEF1 in Immunoprecipitation application (Begum, Z., et al. (2018). Mol Biol Rep. 45(6):1809-1819).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected RapGEF1 in Western Blotting application (Begum, Z., et al. (2018). Mol Biol Rep. 45(6):1809-1819; Sriram, D., et al. (2020). Sci Rep. 10(1):18838).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1