SML0817
Pivmecillinam
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Amdinocillin pivoxil
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D +215 to +245°, c = 1 in ethanol
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)[C@H](C(OCOC(C(C)(C)C)=O)=O)N2C([C@](/N=C/N3CCCCCC3)([H])[C@@]2([H])S1)=O
InChI
1S/C21H33N3O5S/c1-20(2,3)19(27)29-13-28-18(26)15-21(4,5)30-17-14(16(25)24(15)17)22-12-23-10-8-6-7-9-11-23/h12,14-15,17H,6-11,13H2,1-5H3/b22-12+/t14-,15+,17-/m1/s1
chave InChI
NPGNOVNWUSPMDP-UTEPHESZSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)