MAB2058
Anti-Integrin β4 Antibody, clone ASC-3
clone ASC-3, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
CD104
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ASC-3, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGB4(3691)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
laminin and laminin GD-2 peptide, but not to EHS laminin, type IV collagen or fibronectin. Does not inhibit SKOV-3 cell adhesion to laminin, fibronectin or type IV collagen.
Immunohistochemistry: on acetone-fixed frozen human epithelial tissues including tongue, foreskin and ovary. Not for use on formalin-fixed tissue.
Flow cytometry: stains human squamous cell carcinoma (SCC9), ovarian carcinoma (SKOV-3) and umbilical vein endothelium (HUVEC). Stains RKO or K562 cells transfected for CD104 expression. Does not stain monocytes, neutrophils, lymphocytes, T cells, B cells or platelets.
Immunoprecipitation: precipitates PAGE bands of 66, 76, 120, 135 and 200kDa (reduced) or 66, 110, 125, 130 and 190kDa (non-reduced) from surface-biotinylated SCC9 cells.
Working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2