MABN40
Anti-LRRK2 Antibody, clone N138/6
clone N138/6, from mouse
Sinônimo(s):
leucine-rich repeat kinase 2, DARDARIN, augmented in rheumatoid arthritis 17, Parkinson disease (autosomal dominant) 8, Dardarin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
N138/6, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LRRK2(120892)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: 1:300 dilution of this antibody detected LRRK2 on 10 µg of human placenta and Parkinson′s diseased vascular brain tissue.
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
Human placenta and Parkinson′s diseased vascular brain tissue
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1