MABT161
Anti-Versican Antibody, clone 8D8.1
clone 8D8.1, from mouse
Sinônimo(s):
Versican core protein, Chondroitin sulfate proteoglycan core protein 2, Chondroitin sulfate proteoglycan 2, Glial hyaluronate-binding protein, GHAP, Large fibroblast proteoglycan, PG-M
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8D8.1, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Vcan(13003)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL from a representative lot detected Versican in mouse leg muscle tissue lysate.
Cell Structure
ECM Proteins
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Versican in human thalamus tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human thalamus tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2