MABE1923
Anti-T2A Antibody, clone 5E6
Sinônimo(s):
Clone 5E6 Anti-T2A, T2A Detection Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5E6, monoclonal
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
all
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
C-terminal
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in lysate from HEK293 cells transfected with alpha-Tubulin vector.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected T2A tagged alpha-Tubulin in lysate from HEK293 cells transfected with alpha-Tubulin vector.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected T2A tagged proteins in Western Blotting applications (Lange, A., et al. (2012). Differentiation.;83(2):S105-13).
Immunofluorescence Analysis: A 1:200 dilution of this antibody detected T2A tagged proteins in mouse E14.5 lung and pancreas tissue sections (Courtesy of Dr. Ingo Burtscher, Ph.D., Helmholtz Zentrum München, Germany).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected T2A tagged proteins in Immunohistochemistry applications (Lange, A., et al. (2012). Differentiation.;83(2):S105-13).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected T2A tagged proteins in Immunofluorescence applications (Lange, A., et al. (2012). Differentiation.;83(2):S105-13).
ELISA Analysis: A representative lot detected T2A tagged protein in ELISA applications (Lange, A., et al. (2012). Differentiation.;83(2):S105-13).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1