ABS31-I
Anti-2A Peptide
Sinônimo(s):
2A Peptide Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
peso molecular
calculated mol wt 258.93 kDa
observed mol wt ~21, 26, and 31 kDa
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
all
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
Internal
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Unknown ... D1Y31_gp1(37627025)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in lysate from HEK293T cells transfected with CD3/g/d/e chains.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected 2A in lysate from HEK293T cells transfected with CD3/g/d/e chains.
Tested Applications
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound 2A peptide with a KD of 1.0 x 10-12 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1