MABE1119
Anti-H2AK15ub Antibody, clone EDL H2AK15-4
clone EDL H2AK15-4, from mouse
Sinônimo(s):
Histone H2A, H2A, Histone H2A1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
EDL H2AK15-4, monoclonal
reatividade de espécies
Drosophila, human, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HIST1H2AG(8969)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected H2AK15ub in U2OS cells (Wang, Z., et. al. (2016). Genes Dev. 30(8):946-59).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 ug/mL of this antibody detected Ub-Lysine15 H2A and H2AK13, 15R nucleosome lysates.
2 mg/mL
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1