Documentos
MAB1961Z
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-integrina αVβ5, clone P1F6, isento de azidas
clone P1F6, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
MAB1961
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
P1F6, monoclonal
reatividade de espécies
chicken, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
adequação
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGAV(3685)
Categorias relacionadas
Descrição geral
O produto deste gene pertence à família da cadeia alfa das integrinas. As integrinas são proteínas de membrana integrais heterodiméricas compostas por uma cadeia alfa e uma cadeia beta. Este gene codifica a cadeia alfa V das integrinas. A cadeia alfa V sofre clivagem pós-tradução no domínio extracelular para produzir cadeias leves e pesadas ligadas por dissulfeto que se unem à beta 1 para formar um receptor de fibronectina. Além da adesão, as integrinas são conhecidas por participar da sinalização mediada pela superfície celular.
Especificidade
Reage com a integrina alphaVbeta5 humana.
Imunogênio
Células UCLA P3 humanas (carcinoma pulmonar)
Aplicação
Categoria de pesquisa
Estrutura celular
Detecte Integrina αVβ5 usando este anticorpo anti-integrina αVβ5, clone P1F6, sem azidas, validado para uso em FC, IH.
Inibição da adesão de células HT29 à vitronectina: >1:1.000
Inibição da adesão de células de carcinoma e melanoma à vitronectina
Imuno-histoquímica: para uso em tecidos fixados em acetona ou paraformaldeído. (A coloração de tecidos fixados em formalina REQUER que os cortes de tecido sejam fervidos em EDTA 1 mM, pH 8,0, por 10-20 min, seguido de resfriamento à temperatura ambiente por 20 min.)
Imunocitoquímica: para uso em carcinomas humanos, epitélio normal e queratinócitos 1:1500 (somente os fixados em acetona)
Imunoprecipitação
FACS
IEE
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Subcategoria de pesquisa
Integrinas
forma física
Formato: Purificado
Imunoglobulina purificada em tampão fosfato 0,01 M, pH 7,1, NaCl 0,15 M, sem conservantes.
Purificado com proteína A
Armazenamento e estabilidade
Mantenha por 1 ano a 2–8 °C a partir da data de envio. Divida em alíquotas para evitar congelamento e descongelamento repetidos. Para recuperação máxima de produto, centrifugue o frasco original após descongelar e antes de remover a tampa.
Nota de análise
Controle
Epitélio, queratinócitos
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Leah E Cole et al.
Infection and immunity, 70(11), 6158-6165 (2002-10-16)
Haemophilus ducreyi is the etiologic agent of the sexually transmitted genital ulcer disease chancroid. H. ducreyi serum resistance protein A (DsrA) is a member of a family of multifunctional outer membrane proteins that are involved in resistance to killing by
Adam M Sonabend et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 26(3), 831-841 (2008-01-15)
Gene therapy represents a promising treatment alternative for patients with malignant gliomas. Nevertheless, in the setting of these highly infiltrative tumors, transgene delivery remains a challenge. Indeed, viral vehicles tested in clinical trials often target only those tumor cells that
Handong Ma et al.
Cell reports, 30(3), 793-806 (2020-01-23)
Periostin is a multifunctional extracellular matrix protein involved in various inflammatory diseases and tumor metastasis; however, evidence regarding whether and how periostin actively contributes to inflammation-associated tumorigenesis remains elusive. Here, we demonstrate that periostin deficiency significantly inhibits the occurrence of
M Chen et al.
Cell death and differentiation, 21(5), 797-810 (2014-01-28)
Isthmin (ISM) is a secreted 60-kDa protein that potently induces endothelial cell (EC) apoptosis. It suppresses tumor growth and angiogenesis in mice when stably overexpressed in cancer cells. Although αvβ5 integrin serves as a low-affinity receptor for ISM, the mechanism
Yingshe Zhao et al.
Cancer research, 67(12), 5821-5830 (2007-06-19)
In breast cancer bone metastasis, tumor cells stimulate osteoclast-mediated bone resorption, and bone-derived growth factors released from resorbed bone stimulate tumor growth. The alphavbeta3 integrin is an adhesion receptor expressed by breast cancer cells and osteoclasts. It is implicated in