MAB1961
Anti-Integrin αVβ5 Antibody, clone P1F6
clone P1F6, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-CD51, Anti-MSK8, Anti-VNRA, Anti-VTNR
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
P1F6, monoclonal
reatividade de espécies
human, chicken
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
adequação
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGAV(3685)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Inhibition of attachment of carcinoma and melanoma cells to vitronectin.
Immunohistochemistry: for use on acetone or paraformaldehyde fixed tissue. (Staining of formalin-fixed tissues REQUIRES boiling tissue sections in 1mM EDTA, pH 8.0, for 10-20 min followed by cooling at RT for 20 min.)
Immunocytochemistry: 1:1500. For use on human carcinomas, normal epithelium and keratinocytes (Acetone Fixed Only).
Immunoprecipitation
FACS
EIA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Integrins
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Epithelium, keratinocytes
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2