MAB2019Z
Anti-Integrin αVβ5 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 15F11
Sinônimo(s):
MAB2019
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Integrin αVβ5 Antibody, clone 15F11, Azide Free, clone 15F11, Chemicon®, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
15F11, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGAV(3685)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry: MG-63 cells have been harvested, blocked for 20 minutes at 4C in 20% normal human serum then washing in medium containing 10% FBS. 5X10E5 cells per tube were subsequently incubated with primary antibody for 30 min on ice, washed with medium, and incubated with fluorescent-conjugated secondary antibody.
Immunocytochemistry: 15μg/mL dilution for immunostaining of cells adhering to vitronectin-coated coverslips and fixed in 1% paraformaldehyde containing 0.5% Triton X-100 for 20 minutes. Incubation with MAB2019Z antibody for 30 minutes at 22C, followed by detection with a fluorescein-conjugated secondary antibody.
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2