Documentos
MAB1948P
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-proteoglicano de sulfato de heparan (Perlecan), clone A7L6
clone A7L6, from rat
Sinônimo(s):
heparan sulfate proteoglycan 2, Schwartz-Jampel syndrome 1 (chondrodystrophic myotonia), endorepellin (domain V region), perlecan proteoglycan, heparan sulfate proteoglycan of basement membrane
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
A7L6, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HSPG2(3339)
Descrição geral
Os proteoglicanos de sulfato de heparan (HSPGs) são encontrados nas superfícies celulares e na matriz extracelular de todos os tecidos de mamíferos, especialmente no núcleo da membrana basal. Os HSPGs encontrados no cérebro são o distroglicano, o N-sindecano, o glipicano e o perlecano. A composição dos HSPGs difere no núcleo da proteína e acredita-se que determine a localização do HSPG na membrana celular (sindecan e glypican) e na matriz extracelular (perlecan e dystroglycan). As funções postuladas do HSPG incluem proliferação celular, diferenciação, adesão, migração e morfogênese.
Os anticorpos contra proteoglicanos de sulfato de heparano, nos tecidos, reagem de forma intensa e uniforme com as membranas basais. O clone A7L6 reconhece o domínio IV da proteína central do proteoglicano grande de sulfato de heparan ou perlecan. A reatividade é independente das porções de galactosaminoglicano; portanto, o epítopo não é sensível ao tratamento com heparinase.
Especificidade
O anticorpo reconhece uma proteína central de alto peso molecular do proteoglicano de sulfato de heparano (Perlecan). Não há reatividade cruzada com laminina, colágeno IV, entactina/nidogênio ou fibronectina (Horiguchi, 1989).
Imunogênio
Epítopo: Proteína central HSPG
Proteoglicano de sulfato de heparano do tumor de camundongo EHS
Aplicação
Análise imuno-histoquímica: A diluição 1:100 de um lote anterior detectou o proteoglicano de sulfato de heparano em tecido de carcinoma de células grandes.
Análise de Western blot: Um lote anterior foi usado em laboratórios independentes em WB. (Hagen, 1993; Brown, 1999).
Análise de imunoprecipitação: Um lote anterior foi usado por um laboratório independente em IP. (Couchman, 1989).
Categoria de pesquisa
Estrutura celular
Detecte o proteoglicano de sulfato de heparano (Perlecan) usando esse anticorpo anti-proteoglicano de sulfato de heparano (Perlecan), clone A7L6, validado para uso em IH, IC, WB & IP.
Subcategoria de pesquisa
Proteínas de MEC
Qualidade
Avaliado por imunocitoquímica em células HeLa e A431.
Análise imunocitoquímica: A diluição de 1:500 desse anticorpo detectou o proteoglicano de sulfato de heparano em células HeLa e A431.
Ligação
Substitui: MAB1948
forma física
Formato: Purificado
IgG2aκ monoclonal de rato purificada em tampão contendo 0,1 M de Tris-Glicina (pH 7,4), 150 mM de NaCl com 0,05% de azida de sódio.
Purificado com proteína G
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Células HeLa e A431
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Takahiro Maeba et al.
Acta medica Okayama, 73(2), 135-146 (2019-04-25)
The basement membrane (BM) is composed of various extracellular molecules and regulates tissue regeneration and maintenance. Here, we demonstrate that collagen XVIII was spatiotemporally expressed in the BM during skin wound healing in a mouse excisional wound-splinting model. Re-epithelialization was
Shu-Chun Chang et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2013, 457971-457971 (2013-08-29)
We previously reported that the increased level of perlecan with altered glycosaminoglycan (GAG) substitution was present in the placenta with gestational diabetes mellitus (GDM) and in the trophoblasts cultured under hyperglycemic condition. Trophoblast is the first cell lineage to differentiate
Janice L Walker et al.
Developmental dynamics : an official publication of the American Association of Anatomists, 237(11), 3128-3141 (2008-09-26)
The formation of acinar and ductal structures during epithelial tissue branching morphogenesis is not well understood. We report that in the mouse submandibular gland (SMG), acinar and ductal cell fates are determined early in embryonic morphogenesis with E-cadherin playing pivotal
C A Miqueloto et al.
Journal of anatomy, 211(1), 16-25 (2007-06-05)
The morphogenesis of tissues and organs requires dynamic changes in cells and in extracellular matrix components. It is known that various extracellular matrix molecules are of fundamental importance for gonad differentiation and growth. In the adult testis, the extracellular matrix
Shunichi Fukuda et al.
Stroke, 35(4), 998-1004 (2004-03-06)
Focal cerebral ischemia causes microvessel matrix degradation and generates proteases known to degrade this matrix. However, proof that the proteases generated do indeed degrade vascular matrix is lacking. Here we demonstrate that active proteases derived from ischemic tissue after middle