Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
AB5535
Sigma-Aldrich
Anti-SOX9 Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Anti-CMD1, Anti-CMPD1, Anti-SRA1, Anti-SRXX2, Anti-SRXY10
Selecione um tamanho
25 μG
R$ 790,00
R$ 790,00
Previsão de entrega em10 de fevereiro de 2025
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB5535
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 μG
R$ 790,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
clone:
polyclonal
application:
ChIP
ICC
IF
IHC
WB
reatividade de espécies:
chicken, human, rat, mouse
técnica(s):
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
1001
R$ 790,00
Previsão de entrega em10 de fevereiro de 2025
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB5535
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Anticorpo antiSox9, Chemicon®, from rabbit
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
chicken, human, rat, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μg
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
Os genes Sox compreendem uma família de genes relacionados ao gene SRY de determinação do sexo em mamíferos. Esses genes também contêm sequências que codificam o domínio HMG-box, que é responsável pela atividade de ligação ao DNA específica da sequência. Os genes Sox codificam reguladores de transcrição putativos implicados na decisão dos destinos das células durante o desenvolvimento e no controle de diversos processos de desenvolvimento. O grupo altamente complexo de genes Sox se agrupa em um mínimo de 40 loci diferentes que divergiram rapidamente em várias linhagens de animais. Atualmente, 30 genes Sox foram identificados, e os membros dessa família demonstraram ser conservados durante a evolução e desempenhar funções importantes durante o desenvolvimento animal. Alguns estão envolvidos em doenças humanas, incluindo a reversão do sexo.
Especificidade
Anticorpo Anti-Sox9: reconhece Sox9.
Imunogênio
Epítopo: Extremidade C
Peptídeo linear conjugado com KLH correspondente à sequência C-terminal do Sox9 humano.
Aplicação
Análise imuno-histoquímica: Uma diluição de 1:1.000 de um lote representativo detectou Sox9 em seções de tecido de cartilagem adulta e osso embrionário murino.
Análise de Western blot: Uma diluição de 1:500 de um lote representativo detectou Sox9 em células humanas de câncer de próstata PC3 e hepatócitos HepG2.
Análise de imunoprecipitação de cromatina (ChIP): Um lote representativo detectou a ocupação de Sox9 em locais de cromatina alvo por ChIP usando preparações de cromatina de condrócitos de costela de camundongo pós-natal P1 (Ohba, S., et al. (2015). Cell Rep. 12(2):229-243).
Análise de imunoprecipitação de cromatina (ChIP): Um lote representativo detectou a ocupação de Sox9 no promotor Bmi em Z/sox9tg, mas não em fibroblastos embrionários/MEFs de camundongo de controle de tipo selvagem (Matheu, A., et al. (2012). Cancer Res. 72(5):1301-1315).
Análise de sequenciamento ChIP (ChIP-seq): Um lote representativo detectou locais de cromatina direcionados ao Sox9 por uma análise de ChIP-seq em todo o genoma usando preparações de cromatina de condrócitos de costela de camundongo pós-natal P1 (Ohba, S., et al. (2015). Cell Rep. 12(2):229-243).
Análise de imunofluorescência: Um lote representativo detectou o acúmulo de células ovais positivas para Sox9 por meio de coloração imuno-histoquímica fluorescente de seções de fígado incluídas em parafina de camundongos transgênicos tratados com dietilnitrosamina para induzir o nocaute condicional de HNF4a no fígado (Saha, S.K., et al. (2014). Nature. 513(7516):110-114).
Análise de imunofluorescência: Lotes representativos detectaram a imunorreatividade de Sox9 em seções de embriões de camundongo incluídas em parafina por imuno-histoquímica fluorescente (Carrasco, M., et al. (2012). J. Clin. Invest. 122(10):3504-3515; Sylva, M., et al. (2011). PLoS One. 6(8):e22616).
Análise de imunofluorescência: Lotes representativos de células gliais Müller imunomarcadas em seções congeladas de retina de camundongo e galinha por coloração imuno-histoquímica fluorescente de (Muranishi, Y. e Furukawa, T. (2012). J. Biomed. Biotechnol. 2012:973140; Fischer, A.J., et al. (2011). Neuroscience. 178:250-260).
Análise imunocitoquímica: Um lote representativo detectou o marcador de células-tronco Sox9 por meio de coloração imunocitoquímica fluorescente de células-tronco de pulmão humano (HLSCs) E-Cad/Lgr6+ fixadas em paraformaldeído, derivadas clonalmente e passadas em cultura (Oeztuerk-Winder, F., et al. (2012). EMBO J. 31(16):3431-3441).
Análise imuno-histoquímica: Um lote representativo imunomarcou as células de suporte (Sertoli) dos túbulos seminíferos por coloração imuno-histoquímica de seções de testículo de camundongo incluídas em parafina (O′Shaughnessy, P.J., et al. (2012). PLoS One. 7(4):e35136).
Análise imuno-histoquímica: Um lote representativo detectou a imunorreatividade de Sox9 em várias seções de tecido tumoral humano fixadas em formalina e incluídas em parafina (Matheu, A., et al. (2012). Cancer Res. 72(5):1301-1315.
Análise de Western blot: Um lote representativo detectou o marcador de células-tronco Sox9 em células-tronco de pulmão humano E-Cad/Lgr6+ (HLSCs) derivadas clonalmente e passadas em cultura (Oeztuerk-Winder, F., et al. (2012). EMBO J. 31(16):3431-3441.
Análise de Western blot: Um lote representativo detectou um nível de expressão aumentado de Sox9 em linhas celulares de câncer colorretal humano, HCT116, DLD1 e SW620 (Matheu, A., et al. (2012). Cancer Res. 72(5):1301-1315).
Categoria de pesquisa
Epigenética & Função nuclear
O anticorpo anti-Sox9 é um anticorpo policlonal de coelho purificado por afinidade bem caracterizado que detecta de forma confiável o fator de transcrição Sox-9. Esse anticorpo altamente publicado foi validado em IHC & WB.
Subcategoria de pesquisa
Fatores de transcrição
Qualidade
Avaliado por Western blot em lisado de células HepG2.
Análise de Western blot: Uma diluição de 1:2000 desse anticorpo detectou Sox9 no lisado de células HepG2.
Descrição-alvo
56-65 kDa
Ligação
Substitui: AB5809
forma física
Anticorpo policlonal de coelho purificado em tampão contendo PBS com 0,05% de azida sódica
Purificado por imunoafinidade
Armazenamento e estabilidade
Estável por 6 meses a partir da data de recebimento a 2-8 °C em alíquotas não diluídas.
Nota de análise
Controle
Tecido embrionário, condrócitos adultos.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
A novel type of glial cell in the retina is stimulated by insulin-like growth factor 1 and may exacerbate damage to neurons and Muller glia.
Fischer, AJ; Scott, MA; Zelinka, C; Sherwood, P
Glia null
Sarah Roxana Herlofsen et al.
Tissue engineering. Part A, 17(7-8), 1003-1013 (2010-11-23)
We have used a disc-shaped self-gelling alginate hydrogel as a scaffold for in vitro chondrogenic differentiation of human bone marrow-derived mesenchymal stem cells. The comparison of monolayer cells and alginate embedded cells with or without differentiation medium allowed us to
P Bernstein et al.
Osteoarthritis and cartilage, 18(12), 1596-1607 (2010-10-05)
The use of mesenchymal stem cells (MSCs) for cartilage regeneration is hampered by lack of knowledge about the underlying molecular differences between chondrogenically stimulated chondrocytes and MSCs. The aim of this study was to evaluate differences in phenotype and gene
Notch signaling influences neuroprotective and proliferative properties of mature Muller glia.
Ghai, K; Zelinka, C; Fischer, AJ
The Journal of Neuroscience null
Heterogeneity of glia in the retina and optic nerve of birds and mammals.
Fischer, AJ; Zelinka, C; Scott, MA
Testing null
Artigos
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Protocolos
How to stain organoids? A complete step-by-step protocol for immunofluorescent (IF) and immunocytochemical (ICC) staining of organoid cultures using antibodies
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Does this antibody (AB5535-25UG) come as a liquid form or in powder? does an initial dilution need to be done before use or can I use for IF directly form the 25ug? 
    1 answer
    1. AB5535-25ug Anti-Sox9 Antibody is supplied as a purified rabbit polyclonal in a buffer containing 0.1 M Tris-Glycine, 0.15 M NaCl, and 0.05% sodium azide at pH 7.4. This antibody is not ready to use and requires dilution before use. Recommended dilutions are 1:2000 for Western Blotting and 1:1000 for immunohistochemistry. For immunofluorescence applications, the following reference might be of interest: medRxiv (2023): 2023-05. Optimization of dilutions and assay protocols is necessary.
      Helpful?
  2. Hi, can you tell me how to reconstitute this antibody? It seems to be lyophilized form.
    1 answer
    1. This product is a solution prepared at 1 mg/mL in 0.02 M PBS (pH 7.6), 0.25M NaCl, and 0.1% sodium azide. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate of Analysis:
      https://www.emdmillipore.com/US/en/product/Anti-Sox9-Antibody,MM_NF-AB5535#anchor_COA
      Helpful?
  3. HI, I have a few samples for immunohistochemistry using anti-SOX9 antibody. I'm wondering if I can aliquot and store it at -20°C to maintain its stability for longer than 6 months, since the recommended storage is at 2-8°C in undiluted aliquots?!
    1 answer
    1. Stability at -20°C in aliquots has not been tested. The recommendation is 6 months at 2-8°C in undiluted aliquots.