Documentos Principais
HX0293
Supelco
Hexane
≥99.0% (n-hexane basis)
Sinônimo(s):
n-Hexano
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4CH3
Número CAS:
Peso molecular:
86.18
Beilstein:
1730733
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
203-777-6
Ensaio:
≥99.0% (n-hexane basis)
p.e.:
69 °C (lit.)
pressão de vapor:
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Hexano, 99%
densidade de vapor
~3 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0% (n-hexane basis)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
453 °F
Lim. expl.
7.7 %
Impurezas
≤0.05% Water (H2O)
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.375 (lit.)
p.e.
69 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -22 °C
solubilidade
0.0095 g/L
densidade
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
99%
Nota de análise
Assay (n-Hexane): 99.0% min
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Water (H2O): 0.05% max
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-7.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-22 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Hexano anhydrous, 95%
Sigma-Aldrich
296090
Hexano
Hexano hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Supelco
1.03701
Hexano
Hexano puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
32293
Hexano
Hexano HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥95%
Sigma-Aldrich
650552
Hexano
Hexanes, 98.5% OmniSolv® HR-GC
Supelco
HX0297
Hexanes, 98.5%
n-Hexano for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.04391
n-Hexano
n-Hexano for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.04374
n-Hexano