HX0290
Hexane, mixture of isomers
≥98.5% (total hexane isomers + methylcyclopentane), suitable for HPLC, meets USP/NF
Sinônimo(s):
Hexanes, FM approval
About This Item
Produtos recomendados
product name
Hexanes, HPLC, 98.5% Hexanes, HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Agency
meets USP/NF
Nível de qualidade
pressão de vapor
160 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥98.5% (total hexane isomers + methylcyclopentane)
forma
liquid
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.0003 meq/g Water-soluble titrable acid
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Water (H2O)
resíduo de evaporação
≤5 ppm
cor
APHA: ≤10
pb
69 °C/1013 hPa
pf
-94.3 °C
temperatura de transição
flash point -22 °C
solubilidade
0.0095 g/L
densidade
0.66 g/cm3 at 20 °C
Absorção UV
λ: 195 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.30
λ: 220 nm Amax: ≤0.20
λ: 230 nm Amax: ≤0.10
λ: 240 nm Amax: ≤0.04
λ: 250 nm Amax: ≤0.02
λ: 280-400 nm Amax: ≤0.01
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
HX0290-NP10 sold as 2 x 10 L
Nota de preparo
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-7.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-22 °C - closed cup