SD1P014M04
Bomba de vácuo Millivac-Maxi, 230 V
Sinônimo(s):
Millivac-Maxi Pump, Vacuum Pump 230 V
About This Item
Produtos recomendados
entrada CA/CC
230 V, 50 Hz
Nível de qualidade
Materiais
PTFE-coated diaphragm
fluoroelastomer FFPM valve
fabricante/nome comercial
Millivac™
Altura
14.1 cm
Comprimento
36.1 cm
Largura
9 cm
peso
3.95 kg
conector
inlet hose connector for 6 mm I.D. tubing
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
As bombas de vácuo Millivac Mini e Maxi são bombas compactas e livres de manutenção que fornecem uma fonte consistente de vácuo para filtração e outras aplicações laboratoriais. Um design de diafragma patenteado reduziu a área ocupada pelas bombas em comparação com os modelos convencionais.
•Use a bomba Millivac Mini para filtrar água e soluções aquosas
•Use a Bomba Millivac Maxi para filtrar volumes maiores ou soluções viscosas
•A bomba Millivac Maxi é estanque a gases, tem um revestimento de PTFE diafragma e é compatível com gases e vapores ligeiramente agressivos ou corrosivos
•Nenhuma das bombas requer lubrificação e nem é à prova de explosão
Características & Benefícios:
•Não é necessário lubrificação
•O design silencioso e compacto conserva o espaço anterior na bancada do laboratório A bomba
•Millivac Maxi é à prova de gás, tem revestimento de PTFE diafragma, e é compatível com gases e vapores
levemente agressivos ou corrosivos. Aplicações: Bomba
Millivac Mini para Água e soluções aquosas; Bomba Millivac Maxi para volumes maiores ou soluções viscosas
•Use a bomba Millivac Mini para filtrar água e soluções aquosas
•Use a Bomba Millivac Maxi para filtrar volumes maiores ou soluções viscosas
•A bomba Millivac Maxi é estanque a gases, tem um revestimento de PTFE diafragma e é compatível com gases e vapores ligeiramente agressivos ou corrosivos
•Nenhuma das bombas requer lubrificação e nem é à prova de explosão
Características & Benefícios:
•Não é necessário lubrificação
•O design silencioso e compacto conserva o espaço anterior na bancada do laboratório A bomba
•Millivac Maxi é à prova de gás, tem revestimento de PTFE diafragma, e é compatível com gases e vapores
levemente agressivos ou corrosivos. Aplicações: Bomba
Millivac Mini para Água e soluções aquosas; Bomba Millivac Maxi para volumes maiores ou soluções viscosas
Princípio
Vácuo
Informações legais
Millivac is a trademark of Millivac Instruments, Inc.