Documentos Principais
EZSH0USIN1
Millipore
Kit de alojamento da bomba EZ-Stream®
for use with EZ-Stream® Vacuum Pumps
About This Item
Código UNSPSC:
41116500
NACRES:
NB.79
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Características
repair kit
fabricante/nome comercial
EZ-Stream®
aplicação(ões)
bioburden testing
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidade
for use with EZ-Stream® Vacuum Pumps
Descrição geral
O kit de alojamento da bomba EZ-Stream® foi projetado como uma peça de reposição para bombas de vácuo EZ-Stream®.
A bomba de vácuo EZ-Stream® é ideal para ser usada tanto na bancada de trabalho quanto na capela de fluxo laminar, onde sua pequena área ocupada economiza espaço no laboratório.
Aplicação
O kit de alojamento da bomba EZ-Stream® é usado como peça de reposição para bombas de vácuo EZ-Stream®. O kit pode substituir completamente todo o alojamento da bomba, incluindo os parafusos.
Componentes
O kit inclui:
  • Painel frontal.
  • Painel traseiro.
  • Base com adesivo de identificação.
  • Ferradura.
  • Parafusos de montagem.
Informações legais
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany