EZFITL0W06
Coletor EZ-Fit®, 6 posições para unidades de filtração de Microfil® V ou Microfil® S
General microbiological analysis
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
fabricante/nome comercial
EZ-Fit®
entrada
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
sample type beer
sample type cosmetics
aplicação(ões)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
O coletor EZ-Fit está disponível com o novo cabeçote Microfil para uso com funis e membranas pré-esterilizados e prontos para uso.
Aplicação
Análise microbiológica geral
Informações legais
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany