Documentos
EZFITBACKF
Millipore
Válvula de controle do coletor EZ-Fit®
EZ-Fit® Manifold accessory, suitable for (General microbial analysis)
Sinônimo(s):
Válvula de filtro de membrana
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiais
stainless steel
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
embalagem
pkg of 3 units
fabricante/nome comercial
EZ-Fit®
entrada
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
adequação
suitable for (General microbial analysis)
aplicação(ões)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
A válvula de controle do coletor EZ-Fit® é integrada à tubulação flexível para evitar o refluxo de líquidos do sistema a vácuo.
Aplicação
A válvula de controle evita o refluxo de líquidos do sistema a vácuo no coletor EZ-Fit®. Ele permite uma filtração eficiente e livre de contaminação
Informações legais
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany