Documentos Principais
EZGLP1T
Millipore
Multi Species GLP-1 ELISA Kit
measures total GLP-1 levels in 20 µl - 50 µl serum, plasma or cell culture supernatent
Sinônimo(s):
Glucagon-like peptide-1
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
ELISA total de GLP-1 multiespecífico, EZGLP1T-36K, This Multi Species GLP-1 Total ELISA, EZGLP1T-36K, is used to measure & quantify Glucagon Like Peptide-1 levels in Metabolism research.
Nível de qualidade
reatividade de espécies
human, mouse, rat
embalagem
kit of 1 × 96 wells
Parâmetros
20—50 μL sample volume (4hr assay)
assay range
linearity: 90-132%
recovery range: 90-110%
sensitivity: 1.5 pM
(MinDC)
standard curve range: 4.1-1000 pM
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <5%
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type cell culture supernatant
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research use
método de detecção
colorimetric (450nm/590nm)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... GCG(2641)
Descrição geral
O peptídeo semelhante ao glucagon 1 (GLP-1) é um hormônio intestinal de 30 aminoácidos secretado pelas células L intestinais. A sequência do GLP-1 é altamente conservada em mamíferos e é liberada na sua forma ativa (7-36) em resposta à ingestão de alimentos. Ele é rapidamente degradado para a forma inativa (9-36) após clivagem pela DPPIV. O GLP-1 reduz os níveis de glicose ao regular a secreção pancreática, retardar o esvaziamento gástrico e diminuir a vontade de ingerir alimentos. Portanto, ele é um biomarcador importante para o estudo de diabetes e obesidade. Este kit mede a forma ativa (7-36) e a forma inativa (9-36) do GLP-1.
Especificidade
O par de anticorpos usado neste ensaio é específico para o GLP-1 (7-36) e (9-36) e não tem nenhuma reação cruzada com GLP-2, GIP, glucagon nem oxintomodulina.
Reatividade cruzada
O GLP-1 é conservado em quase todos os mamíferos.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Metabolismo
Este é um ensaio de 3,5 horas em temperatura ambiente que requer 50 ul de amostras de soro, plasma ou cultura por poço.
Usado para detectar/quantificar: Peptídeo semelhante ao glucagon 1
Exoneração de responsabilidade
Somente para fins de pesquisa. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Yasutaka Takeda et al.
Physiological reports, 8(11), e14469-e14469 (2020-05-31)
The short-form glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP) (1-30) is released from islet alpha cells and promotes insulin secretion in a paracrine manner in vitro. However, it is not well elucidated how GIP (1-30) is involved in glucose metabolism in vivo, since
Lindsey M Rings et al.
Journal of veterinary internal medicine, 33(6), 2752-2764 (2019-10-31)
The enteroinsular axis (EIA) comprises intestinal factors (incretins) that stimulate insulin release after PO ingestion of nutrients. Glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP) and glucagon-like peptide-1 (GLP-1) are the main incretins. The EIA has not been investigated in healthy neonatal foals but
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Are there any instances of cross-reactivity to Liraglutide when testing patient samples treated with Liraglude in EZGLP1T-39K, considering that these patient samples read higher than control samples?
    1 answer
    1. The kit has not been tested for cross-reactivity to liraglutide. Since liraglutide is similar to GLP-1 7-37 and our kit has 15% cross-reactivity to GLP-1 7-37, there is a possibility of some cross-reactivity.
      Helpful?
  2. What information is available for the antibodies used in the GLP-1 Total ELISA kit (EZGLP1T-36K)?
    1 answer
    1. The sequence and epitope are proprietary. The capture involves a polyclonal rabbit anti GLP-1 total, while the detection uses a monoclonal mouse anti GLP-1 (7-36), and the immunogen is mid molecule.
      Helpful?
  3. What is the cross reactivity to other forms of GLP-1?
    1 answer
    1. The assay detects GLP-1 (1-37, 1-36, 7-37), with a moderate affinity and exhibits 12-15% cross-reactivity.