Documentos
AX0073
Supelco
Ácido acético
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinônimo(s):
Ácido acético glacial
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
60.05
Beilstein:
506007
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
200-580-7
densidade de vapor
2.07 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
15.4 hPa ( 20 °C)
forma
liquid
temperatura de autoignição
800 °F
Lim. expl.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
índice de refração
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pb
117-118 °C (lit.)
pf
16.2 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 39 °C
solubilidade
602.9 g/L
densidade
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
chave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
AX0073-59 is available in Canada Only.
The following catalog numbers are packaged in poly-coated bottles: AX0073P-5, AX0073-59 and AX0073-75.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
102.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
39 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Ácido fosfórico Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
PX0995
Ácido fosfórico
Ácido clorídrico Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
HX0603
Ácido clorídrico
Ácido acético glacial, ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
A6283
Ácido acético
Acetonitrilo gradient grade OmniSolv®
Supelco
AX0142
Acetonitrilo