A6283
Ácido acético
glacial, ReagentPlus®, ≥99%
Sinônimo(s):
Ácido acético glacial
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.07 (vs air)
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
forma
liquid
temperatura de autoignição
800 °F
Lim. expl.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
índice de refração
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
pb
117-118 °C (lit.)
pf
16.2 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: miscible(lit.)
carbon disulfide: insoluble(lit.)
glycerol: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
densidade
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
chave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Um solvente de reação em muitas reações orgânicas, como bromação, hidrólise, solvólise, reduções e hidrogenações.
- Um reagente na protonólise de compostos organometálicos.
- Um agente acetilante para a acetilação de compostos aromáticos ricos em elétrons.
- Um catalisador para sintetizar di(indolil)metanos pela reação de condensação de indol e aldeídos aromáticos.
- Um sistema de solvente para preparar o derivado de 3,4-dihidropirimidina-2(1H)-ona por meio da reação de Biginelli de aldeídos aromáticos, compostos de 1,3-dicarbonila e ureia na presença de um catalisador de ácido bórico.
O ácido acético também pode ser usado da seguinte forma:
- O sistema catalítico de acetato de manganês (III)/AcOH é usado na conversão de alcenos em lactonas.
- Sais de ferro/AcOH são usados para oxidar o 2-metilnaftaleno a 2-metil-1-naftol na presença de H2O2.
Características e benefícios
- Boa estabilidade em relação a muitos reagentes
- Excelente solubilidade de compostos orgânicos nesse reagente
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.