ABE75
Anti-FOXP3 Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Forkhead box protein P3, Scurfin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, rat, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FOXP3(50943)
mouse ... Foxp3(20371)
rat ... Foxp3(317382)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected FOXP3 on 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
HEK293 cell lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1