ABE467
Anti-MSL3-like 1 Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
Male-specific lethal 3 homolog, Male-specific lethal-3 homolog 1, Male-specific lethal-3 protein-like 1, MSL3-like 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ChIP: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MSL3(10943)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected MSL3-like 1 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1