8.19172
N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane
for synthesis
Sinônimo(s):
N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1.5 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
300 °C
potência
2413 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
10 (20 °C, 10 g/L in H2O)
p.e.
261-263 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 136 °C
densidade
1.02 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Si](OC)(OC)(OC)CCCNCCN.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C8H22N2O3Si.ClH/c1-11-14(12-2,13-3)8-4-6-10-7-5-9;/h10H,4-9H2,1-3H3;1H
chave InChI
SZBIXNNLIKDOEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Epoxy Resin Enhancement: Investigates the effect of aminosilane coupling agents, including AEAPTMS, on the thermo-mechanical properties of cross-linked epoxy resin, illustrating improvements in material properties for industrial applications (Tang et al., 2018).
Nota de análise
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.016 - 1.024
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
respiratory tract irritation
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
276.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
136 °C - closed cup