ABC1387M
Anti-Zyxin
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Zyxin-2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
monkey (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ZYX(7791)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Zyxin in Immunocytochemistry applications (Hoffman, L.M., et. al. (2003). Mol Cell Biol. 23(1):70-9; Hoffman, L.M., et. al. (2006). J Cell Biol. 172(5):771-82).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Zyxin in Western Blotting applications(Hoffman, L.M., et. al. (2003). Mol Cell Biol. 23(1):70-9; Hoffman, L.M., et. al. (2006). J Cell Biol. 172(5):771-82).
Immunocytochemistry Analysis A 1:600 dilution from a representative lot detected Zyxin in mouse fibroblasts (Courtesy of Dr. Laura Hoffman at Huntsman Cancer Institute, University of Utah).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Zyxin in Western Blotting applications (Moody, J.D., et. al. (2009). Biochem Biophys Res Commun. 378(3):625-8).
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected Zyxin in mouse fibroblast, HeLa, and U2OS cell lysates (Courtesy of Dr. Laura Hoffman at Huntsman Cancer Institute, University of Utah).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Zyxin in 10 µg of A431 cell lysate.
Descrição-alvo
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1