C8198
Anti-Calcitonin Gene Related Peptide antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinônimo(s):
CGRP Antibody - Anti-Calcitonin Gene Related Peptide antibody produced in rabbit, Cgrp Antibody, Anti-CGRP
Selecione um tamanho
R$ 1.044,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.044,00
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
whole antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Calca(24241)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- dot blot immunoassay
- fluorescent labeling[1]
- confocal microscopy[1]
- immunohistofluorescence[2]
- epifluorescence imaging[2]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Quantidade
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)