Documentos
ABN76
Sigma-Aldrich
Anticorpo antineurofilamento H (200 kDa)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Neurofilament heavy polypeptide, Neurofilament H
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human, rat, bovine
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
bovine ... Nefh(528842)
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
rat ... Nefh(24587)
Descrição geral
Os neurofilamentos são um tipo de filamento intermediário que atuam como elementos importantes no citoesqueleto para conferir sustentação ao axoplasma. Eles são os componentes fibrilares mais abundantes do axônio sendo, em média, 3 a 10 vezes mais frequentes que os microtúbulos axonais. Os neurofilamentos (10 nm de diâmetro) são formados a partir de três protofibrilas entrelaçadas que, por sua vez, são compostas por dois complexos de protofilamentos tetraméricos de proteínas monoméricas. As proteínas tripleto de neurofilamentos (68/70, 160 e 200 kDa) ocorrem tanto no sistema nervoso central quanto periférico e geralmente são específicas para os neurônios. A proteína NF-L de 68/70 kDa pode se auto-organizar em uma estrutura filamentosa, no entanto as proteínas NF-M de 160 kDa e NF-H de 200 kDa requerem a presença da proteína NF-L de 68/70 kDa para se co-organizarem. Neuromas, ganglioneuromas, gangliogliomas, ganglioneuroblastomas e neuroblastomas coram positivamente para neurofilamentos. Embora tipicamente restritos aos neurônios, os neurofilamentos foram detectados em paragangliomas, feocromocitomas adrenais e extra-adrenais, carcinoides, carcinomas neuroendócrinos da pele e carcinomas de pulmão de células tipo grão de aveia. Para obter mais informações, vide a tabela de marcadores específicos para tipos de células do sistema nervoso no site da Millipore.
Imunogênio
Proteína recombinante marcada com GST correspondente ao neurofilamento H bovino.
Aplicação
Análise imuno-histoquímica: uma diluição de 1 µg/ml de um lote representativo detectou o neurofilamento H no tecido normal de cerebelo de rato.
Este anticorpo antineurofilamento H (200 kDa) é validado para uso em WB e IH(P) para a detecção do neurofilamento H (200 kDa).
Qualidade
Avaliado por western blot em lisado de tecido cerebelar bovino.
Análise de western blot: 0,1 µg/ml deste anticorpo detectou o neurofilamento H no lisado de tecido cerebelar bovino.
Descrição-alvo
aproximadamente 200 kDa observado
Ligação
Substitui: AB1982
Nota de análise
Controle
Lisado de tecido cerebelar bovino
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Greg A Weir et al.
Brain : a journal of neurology, 140(10), 2570-2585 (2017-10-04)
See Basbaum (doi:10.1093/brain/awx227) for a scientific commentary on this article. Peripheral neuropathic pain arises as a consequence of injury to sensory neurons; the development of ectopic activity in these neurons is thought to be critical for the induction and
Allison M Barry et al.
Pain, 164(10), 2196-2215 (2023-06-15)
Dorsal root ganglia (DRG) neurons have been well described for their role in driving both acute and chronic pain. Although nerve injury is known to cause transcriptional dysregulation, how this differs across neuronal subtypes and the impact of sex is
Ana Feliú et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 37(35), 8385-8398 (2017-07-29)
The failure to undergo remyelination is a critical impediment to recovery in multiple sclerosis. Chondroitin sulfate proteoglycans (CSPGs) accumulate at demyelinating lesions creating a nonpermissive environment that impairs axon regeneration and remyelination. Here, we reveal a new role for 2-arachidonoylglycerol