S5768
Monoclonal Anti-Synaptophysin antibody produced in mouse
clone SVP-38, ascites fluid
Sinônimo(s):
Synaptophysin Antibody, Synaptophysin Antibody - Monoclonal Anti-Synaptophysin antibody produced in mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SVP-38, monoclonal
peso molecular
antigen 38 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
pig, rat, human, guinea pig
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): 1:200 using rat cerebellum
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SYP(6855)
rat ... Syp(24804)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2