9210-OP
Tris Base
≥99.8%, needles, crystalline powder, OmniPur® Grade
Sinônimo(s):
2-amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol, THAM, Tris base, Trometamol
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Tris(hidroximetil)-aminometano, OmniPur® Grade, >=99.8%
Nível de qualidade
Formulário
crystalline powder
needles
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
faixa de pH útil
7-9
pKa (25 °C)
8.1
p.e.
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
pf
167-172 °C (lit.)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
chave InChI
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Specifications
DNAse: none detected
RNAse: none detected
Protease: none detected
Arsenic (As): ≤0.0005%
Copper (Cu): ≤0.0001%
Iron (Fe): ≤0.0001%
Lead (Pb): ≤0.0001%
Magnesium (Mg): ≤0.0005%
Loss on drying: ≤1%
A280 (1 M, water): ≤0.05 AU
Purity: ≥99.8% by assay
Solubility: 10% in water
Insoluble matter: ≤0.005%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1