Documentos Principais
8.45103
Sigma-Aldrich
2-Methyltetrahydrofuran
(stabilised with 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol) Msynthplus
Sinônimo(s):
Tetrahydro-2-methylfuran, 2-MeTHF, Tetrahydrosilvan
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10O
Número CAS:
Peso molecular:
86.13
Beilstein:
102448
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
202-507-4
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
136 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥98% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
270 °C
potência
300-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Lim. expl.
1.2-5.7 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
índice de refração
n20/D 1.406 (lit.)
p.e.
78-80 °C (lit.)
pf
-136 °C
temperatura de transição
flash point -11 °C
densidade
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
chave InChI
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Color (visual): colourless
Appearance of substance (visual): clear
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.852 - 0.855
Water (K. F.): ≤ 0.01 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
1,1-Dichloroethene (HS-GC): lot specific result
1,1,1-Trichlorethane: not measurable
Benzene: not measurable
Carbon tetrachloride: not measurable
1,2-Dichlorethane: not measurable
The material is stabilised with Butylhydroxytoluene (BHT).
At time of analytical testing a content of >100 ppm stabiliser was determined.
Informações legais
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°C)
-10.0 °C - closed cup