Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
1.08292
Supelco
2-Methyltetrahydrofuran
greener alternative
EMPLURA®
Sinônimo(s):
2-MeTHF, Tetrahydro-2-methylfuran, Tetrahydrosilvan
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10O
Número CAS:
Peso molecular:
86.13
Beilstein:
102448
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
202-507-4
NACRES:
NA.05
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
136 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
270 °C
potência
300-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Lim. expl.
1.2-5.7 % (v/v)
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
índice de refração
n20/D 1.406 (lit.)
p.e.
78-80 °C (lit.)
pf
-136 °C
temperatura de transição
flash point -11 °C
solubilidade
150 g/L
densidade
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
chave InChI
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is a bio-based and thus aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries" and "Use of Renewable Feedstocks". Click here for more information.
Características e benefícios
Greener alternative for THF, DCM, DMSO, and MTBE
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
14.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-10.0 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).