Documentos Principais
8.43070
Sigma-Aldrich
Isobutyl stearate
for synthesis
Sinônimo(s):
Isobutyl stearate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H44O2
Número CAS:
Peso molecular:
340.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
211-466-1
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for synthesis
Nível de qualidade
Formulário
solid
dilution
(for synthesis)
pf
28.9 °C
densidade
0.85 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CC(C)C)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H44O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(23)24-20-21(2)3/h21H,4-20H2,1-3H3
chave InChI
ORFWYUFLWUWSFM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Saponification value: 170 - 179
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1